DL-Apfelsäure ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: (±)-Hydroxy-1,4-butandisäure(±)-Apfelsäure(±)-Hydroxybernsteinsäure
20365.290EA 79.3 EUR
20365.290
DL-Apfelsäure ≥99%, TECHNICAL
DL-Apfelsäure
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Molecular Weight: 134,09 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…132 °C
Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064212
CAS-Nummer: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 13,05730
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/67/2343067.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %