DL-Apfelsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (±)-Hydroxy-1,4-butandisäure(±)-Apfelsäure(±)-Hydroxybernsteinsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

SIALM8304-100GEA 419 EUR
SIALM8304-100G
DL-Apfelsäure, Sigma-Aldrich®
DL-Apfelsäure
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Molecular Weight: 134,09 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…132 °C
Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064212
CAS-Nummer: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/67/2343067.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR