Styrol stabilisiert, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: VinylbenzolPhenylethylenPhenylethen

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

45993-250MGEA 42.2 EUR
45993-250MG
Styrol stabilisiert, Supelco®
Styrol
Formel: C₈H₈
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 145,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0,906 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31 °C
MDL: MFCD00008612
CAS-Nummer: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR