(±)-1-Methoxy-2-Propanol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-Propylenglycolmonomethylether
EHERC15083000EA
38
EUR
EHERC15083000
(±)-1-Methoxy-2-Propanol
(±)-1-Methoxy-2-Propanol
Formel:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ Molecular Weight: 90,12 g/mol Siedepunkt: 119,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –97 °C Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 31 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004537 CAS-Nummer: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 UN: 3092 ADR: 3,III |