3-Mercapto-1,2-propandiol ≥97% (durch titrimetrische Analyse), BioReagent, Zellkultur-Qualität Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (±)-1-Thioglycerin(±)-α-Monothioglycerin(±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxypropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALM6145-100MLEA 245 EUR
SIALM6145-100ML SIALM6145-250ML SIALM6145-25ML
3-Mercapto-1,2-propandiol ≥97% (durch titrimetrische Analyse), BioReagent, Zellkultur-Qualität Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propandiol
Formel: C₃H₈O₂S
Molecular Weight: 108,16 g/mol
Siedepunkt: 118 °C/5 mmHg (Lit.)
Dichte: 1,25 g/mL (25 °C) (Lit.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004879
CAS-Nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
Merck Index: 12,09471