Glutaraldehyd 25% in Wasser für die Elektronenmikroskopie, gereinigt
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentandial
, 1,5-Pentandial
, Glutaral
ACRO233280250EA
63.2
EUR
ACRO233280250
ACRO233281000
Glutaraldehyd 25% in Wasser für die Elektronenmikroskopie, gereinigt
Glutaraldehyd
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 1,06 g/cm³ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007025 CAS-Nummer: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear to slightly hazy solution |
Assay | 25 to 27 % w/w |
Color scale | ≤100 APHA |
Specific gravity | (20/20°C) 1.000 to 1.133 |
pH | 3.1 to 4.5 (at 25°C) |