Essigsäure 1 mol/l (1 N), Titripur® Ph. Eur. volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.99061.9025EA
0
EUR
1.99061.9025
Essigsäure 1 mol/l (1 N), Titripur® Ph. Eur. volumetrische Lösung, Supelco®
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Molecular Weight: 60,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 |