Essigsäure 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Ethansäure
30010.292EA
62.6
EUR
30010.292
Essigsäure 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Molecular Weight: 60,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.998 - 1.002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |