Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentandial
, 1,5-Pentandial
, Glutaral
354400-500EA
245
EUR
354400-500
Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –6 °C Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >71 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007025 CAS-Nummer: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2927 ADR: 6.1,II |