Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol/l (0.1 N), Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethandisäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09965.0001EA 63.3 EUR
1.09965.0001
Oxalsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol/l (0.1 N), Titrisol®, Supelco®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Molecular Weight: 90,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)