Oxalsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Ethandisäure
30086.293EA 76.9 EUR
30086.293
Oxalsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Molecular Weight: 90,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt