EDTA Dinatriumsalz 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz
, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat
, EDTA-Na2
, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz
, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz
, Edetinsäure Dinatriumsalz
, Idranal III
, Kestranal® 2S
7613.1000EA
54.64
EUR
7613.1000
EDTA Dinatriumsalz 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
EDTA Dinatriumsalz
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ Molecular Weight: 336,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070672 CAS-Nummer: 139-33-3 EINECS: 205-358-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Molarity | 0.0099 - 0.0101 |