EDTA Dinatriumsalz 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz
, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat
, EDTA-Na2
, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz
, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz
, Edetinsäure Dinatriumsalz
, Idranal III
, Kestranal® 2S
160226GEA
82.2
EUR
160226G
EDTA Dinatriumsalz 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
EDTA Dinatriumsalz
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ Molecular Weight: 336,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070672 CAS-Nummer: 139-33-3 EINECS: 205-358-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) | 0,00998 - 0,01002 mol/l |
NIST rückführbar | Bestätigt |