Glutaraldehyd 8% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Pentandial1,5-PentandialGlutaral
ACRO410971000EA 62.9 EUR
ACRO410971000
Glutaraldehyd 8% in wässriger Lösung
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20/20°C) 0.918 to 1.123
Titration with NaOH 7 to 9 % v/v