Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 1 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: UPSTATE TECHNOLOGY
Synonyme:
DTT
, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
UPST20-265EA
0
EUR
UPST20-265
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 1 mol/l in wässriger Lösung
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molecular Weight: 154,25 g/mol |
MDL:
MFCD00004877 CAS-Nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |