Guanidiniumchlorid 8 mol/l in wässriger Lösung, Biotechnologische Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Aminomethanamidin HydrochloridCarbamidin HydrochloridGuanidin-ChloridAminomethansäureamidiniumchloridGuanidinhydrochlorid
M113-4LEA 2060 EUR
M113-4L
Guanidiniumchlorid 8 mol/l in wässriger Lösung, Biotechnologische Qualität
Guanidiniumchlorid
Konzentrierte Lösung, hergestellt aus Pulver Biotechnology Grade für den bequemen Einsatz bei der Nukleinsäure- und Proteinaufreinigung
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Molecular Weight: 95,53 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Proteasen Keine nachgewiesen