Essigsäure 60%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethansäure
20127.366EA 97.1 EUR
20127.366
Essigsäure 60%, TECHNICAL
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60,05 g/mol
Dichte: 1,06
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 59 - 61 %