Salzsäure 0.714 mol/l (N/1.4)
Lieferant: PROLABO CMP
Achtung
MC307904.6010EA 0 EUR
PRLSMC307904.9010 MC307904.6010 PRLSMC307904.9020
Salzsäure 0.714 mol/l (N/1.4)
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II