Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure) 10% in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Mercaptoessigsäure2-Mercaptoethansäure
KRAF15491.3700EA 0 EUR
KRAF15491.3700
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure) 10% in wässriger Lösung
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure)
Formel: HSCH₂COOH
Molecular Weight: 92,12 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004876
CAS-Nummer: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/10/2299010.jpg