Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure) ≥80%, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Mercaptoessigsäure2-Mercaptoethansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
88652-250MLEA 36.2 EUR
88652-250ML 88652-1L
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure) ≥80%, Supelco®
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure)
Formel: HSCH₂COOH
Molecular Weight: 92,12 g/mol
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004876
CAS-Nummer: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/91/26837391.jpg