Schwefelsäure 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung
Lieferant: PROLABO CMP
MC302458.6010EA 0 EUR
PRLSMC302458.5000 PRLSMC302458.0500 MC302458.6010 PRLSMC302458.9010 PRLSMC302458.9020
Schwefelsäure 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II