Schwefelsäure 0.02 mol/l (0.04 N) in wässriger Lösung
Lieferant: PROLABO CMP
MC302865.6010EA
0
EUR
PRLSMC302865.5000
MC302865.6010
PRLSMC302865.9010
PRLSMC302865.1000
Schwefelsäure 0.02 mol/l (0.04 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Molecular Weight: 98,08 g/mol Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |