Schwefelsäure 5 mol/l (10 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
03878.3000 03878.2000 03878.4000 03878.5020 03878.6020
KRAF03878.3000EA 59.1 EUR
KRAF03878.3000 KRAF03878.2000 KRAF03878.4000 KRAF03878.5020 KRAF03878.6020
Schwefelsäure 5 mol/l (10 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II