Kaliumdichromat 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: KaliumbichromatKaliumpyrochromat
191005XEA 60 EUR
191005X
Kaliumdichromat 1/60 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Molecular Weight: 294,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01663 - 0.01670 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt