Kaliumiodid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Iodkalium

03989.4100 03989.1700 03989.2700 03989.3100 03989.5120
KRAF03989.4100EA 178 EUR
KRAF03989.4100 KRAF03989.1700 KRAF03989.2700 KRAF03989.3100 KRAF03989.5120
Kaliumiodid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Kaliumiodid
Formel: Kl
Molecular Weight: 166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR