Bromwasserstoff 47%, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: BromwasserstoffHydrogenbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00307.1000EA 320 EUR
1.00307.1000
Bromwasserstoff 47%, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Bromwasserstoff
Formel: HBr
Molecular Weight: 80,91 g/mol
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011323
CAS-Nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid