Kaliumhydroxid 0.05 mol/l (0.05 N) in Ethanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
VWRC31305.297_TEA
0
EUR
31305.297DP
VWRC31305.297_T
31305.297
Kaliumhydroxid 0.05 mol/l (0.05 N) in Ethanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Dieses Produkt kann sich während der Lagerung gelb-braun verfärben.
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1170 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0499 - 0.0501 mol/l |
NIST rückführbar | Bestätigt |