Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Methanol, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: KalihydratÄtzkali
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.11587.1000EA 65.8 EUR
1.11587.1000
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Methanol, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II