Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.11586.5000EA
117
EUR
1.11586.5000
Kaliumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8, |