Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Ethanol, AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
83891.260EA 43.4 EUR
83891.260DP 83891.260_T 83891.260
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Ethanol, AVS TITRINORM
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0,0998 - 0,1002 mol/l