Salzsäure 37%, SPECTRONORM® für die Atomabsorptionsspektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
141577UEA 60.6 EUR
141577U
Salzsäure 37%, SPECTRONORM® für die Atomabsorptionsspektroskopie
Salzsäure
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Al (Aluminium) Max. 0,05 ppm
Ba (Barium) Max. 0,02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,01 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,02 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,2 ppm
Hg (Quecksilber) Max. 0,005 ppm
K (Kalium) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,01 ppm
Na (Natrium) Max. 0,5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,02 ppm
Pb (Blei) Max. 0,02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0,01 ppm
Zn (Zink) Max. 0,05 ppm