Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, VOLUSOL® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
306452.2500EA
0
EUR
306452.2500
Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, VOLUSOL® volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa) Dichte: <1,11 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 3.992 - 4.008 mol/l |
NIST rückführbar | Bestätigt |