Natriumthiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, VOLUSOL® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
di-Natriumthiosulfat
, Fixiersalz
, Natriumhyposulfit
, Antichlor
309337.1000EA
41.3
EUR
309337.1000
Natriumthiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung, VOLUSOL® volumetrische Lösung
Natriumthiosulfat
Formel:
Na₂S₂O₃ Molecular Weight: 158,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |
Spezifikation Testergebnisse
NIST rückführbar | Bestätigt |
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) | 0,00998 - 0,01002 mol/l |