Kaliumthiocyanat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: KaliumsulfocyanidKaliumrhodanid
31481.295EA 59.9 EUR
31481.295
Kaliumthiocyanat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumthiocyanat
Formel: KSCN
Molecular Weight: 97,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt