Kaliumthiocyanat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: KaliumsulfocyanidKaliumrhodanid
31480.292EA 0 EUR
31480.292
Kaliumthiocyanat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumthiocyanat
Formel: KSCN
Molecular Weight: 97,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0,998 - 1,002 mol/l
Aussehen Klare farblose Flüssigk.