Calciumchlorid 1 mol/l in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Chlorcalcium
190464KEA
164
EUR
190464K
Calciumchlorid 1 mol/l in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Calciumchlorid
Formel:
CaCl₂ Molecular Weight: 110,98 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010903 CAS-Nummer: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.998 - 1.002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |