Magnesiumchlorid 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die Molekularbiologie
Lieferant: PanReac AppliChem
A5324.0001EA 23.9 EUR
A5324.0001
Magnesiumchlorid 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die Molekularbiologie
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6