Ammoniumeisen(II)sulfat 0.025 mol/l (0.025 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Ferroammoniumsulfat, Eisen(II)ammoniumsulfat

01244.3000 01244.4000
KRAF01244.3000EA 86.8 EUR
KRAF01244.3000 KRAF01244.4000
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.025 mol/l (0.025 N) in wässriger Lösung
Ammoniumeisen(II)sulfat
Formel: H₈FeN₂O₈S₂
Molecular Weight: 284,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051039
CAS-Nummer: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR