Ammoniumeisen(II)sulfat 0.025 mol/l (0.025 N) in wässriger Lösung
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Synonyme: FerroammoniumsulfatEisen(II)ammoniumsulfat
MSPP80010697.1000EA 0 EUR
MSPP80010697.1000 XXXX80010697.2500
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.025 mol/l (0.025 N) in wässriger Lösung
Ammoniumeisen(II)sulfat
Formel: H₈FeN₂O₈S₂
Molecular Weight: 284,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051039
CAS-Nummer: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8