Ammoniumeisen(II)sulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung für die CSB-Bestimmung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Ferroammoniumsulfat, Eisen(II)ammoniumsulfat
01147.3000
01147.5020
01147.6020
KRAF01147.3000EA
82.1
EUR
KRAF01147.3000
KRAF01147.5020
KRAF01147.6020
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung für die CSB-Bestimmung
Ammoniumeisen(II)sulfat
Formel:
H₈FeN₂O₈S₂ Molecular Weight: 284,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051039 CAS-Nummer: 10045-89-3 EINECS: 233-151-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...