Ammoniumeisen(II)sulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Synonyme: FerroammoniumsulfatEisen(II)ammoniumsulfat
XXXX80010675.2500EA 0 EUR
XXXX80010675.2500 MSPP80010675.1000
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Ammoniumeisen(II)sulfat
Formel: H₈FeN₂O₈S₂
Molecular Weight: 284,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051039
CAS-Nummer: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8