Ammoniumeisen(II)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Ferroammoniumsulfat
, Eisen(II)ammoniumsulfat
30883.297EA
84.9
EUR
30883.297
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Ammoniumeisen(II)sulfat
Formel:
H₈FeN₂O₈S₂ Molecular Weight: 284,05 g/mol Dichte: 1,030 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051039 CAS-Nummer: 10045-89-3 EINECS: 233-151-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C, at filling) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |
Measure the titer before use. |