Silbernitrat 0.02 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Höllenstein
191265JEA 218 EUR
191265J
Silbernitrat 0.02 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169,87 g/mol
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0198 - 0.0202 mol/l
NIST traceable Confirmed