Silbernitrat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Höllenstein
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09080.1000EA
299
EUR
1.09080.1000
Silbernitrat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Molecular Weight: 169,87 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1760 ADR: 8,II |