Silbersulfat 10 g/l in Schwefelsäure für die CSB-Bestimmung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DisilbersulfatSilber(I)sulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01517.1000EA 110 EUR
1.01517.1000 1.01517.2500
Silbersulfat 10 g/l in Schwefelsäure für die CSB-Bestimmung, Supelco®
Silbersulfat
Formel: Ag₂SO₄
Molecular Weight: 311,8 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3264
ADR: 8,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material