Silbersulfat 6,6 g/l in Schwefelsäure, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: DisilbersulfatSilber(I)sulfat
7641.2500EA 0 EUR
7641.2500
Silbersulfat 6,6 g/l in Schwefelsäure, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Silbersulfat
Formel: Ag₂SO₄
Molecular Weight: 311,8 g/mol
MDL: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/57/2299457.jpg