Zinksulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
7254.1000EA 0 EUR
7254.1000
Zinksulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Zinksulfat
Formel: O₄SZn
Molecular Weight: 161,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011302
CAS-Nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III