Zinksulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
30498.296EA 37.3 EUR
30498.296
Zinksulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Zinksulfat
Formel: O₄SZn
Molecular Weight: 161,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011302
CAS-Nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
NIST rückführbar Bestätigt
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0.0998 - 0.1002 mol/l