Zinksulfat 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09991.0001EA
56.3
EUR
1.09991.0001
Zinksulfat 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Zinksulfat
Formel:
O₄SZn Molecular Weight: 161,45 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011302 CAS-Nummer: 7733-02-0 EINECS: 231-793-3 UN: 3082 ADR: 9, |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.16 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.2 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |