Schwefelsäure 40%, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.09286.2500EA 89.9 EUR
1.09286.2500 1.09286.9999
Schwefelsäure 40%, Supelco®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -68 °C
Boiling Point 119 °C
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid